Isothiocyanate de 1-decyle
Synonyms: Decyl isothiocyanate
008787-5G 008787-1G
FLUO008787-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008787-5G FLUO008787-1G
Isothiocyanate de 1-decyle
Isothiocyanate de 1-decyle
Formule: C₁₁H₂₁NS
MW: 199,36 g/mol
Point d'ébullition: 170…171 °C (35 mmHg)
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041120
Numéro CAS: 24540-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité