Isothiocyanate de 1-hexyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Hexylisothiocyanate, Hexyl isothiocyanate
A12223.06 A12223.14
A12223.06EA 47.1 EUR InStock
A12223.06 A12223.14
Isothiocyanate de 1-hexyle ≥97%
Isothiocyanate de 1-hexyle
Purity: 97% CAS No.: 4404-45-9 Molecular Formula: CH3(CH2)5NCS Formula Weight: 143.25 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4915 Odour: Pungent Boiling Point: 216° Beilstein Reference: 1751837 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00014445
Formule: C₇H₁₃NS
MW: 143,25 g/mol
Point d'ébullition: 216 °C
Densité: 0.933
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014445
Numéro CAS: 4404-45-9
EINECS: 224-549-2
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité