Isothiocyanate de 1-octyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Isothiocyanic acid n-Octyl ester, n-Octyl Isothiocyanate
A14501.06 A14501.14
A14501.06EA 46.1 EUR InStock
A14501.06 A14501.14
Isothiocyanate de 1-octyle ≥97%
Isothiocyanate de 1-octyle
Purity: 97% CAS No.: 4430-45-9 Molecular Formula: CH3(CH2)7NCS Formula Weight: 171.31 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.4900 Odour: Pungent Boiling Point: 124-126°/7mm Beilstein Reference: 1760783 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041139
Formule: C₉H₁₇NS
MW: 171,31 g/mol
Point d'ébullition: 124…126 °C (7 mmHg)
Densité: 0.880
Point d'éclair: 69 °C (156 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041139
Numéro CAS: 4430-45-9
EINECS: 224-625-5
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité