Isothiocyanate de 1-octyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Octyle isothiocyanate
MAYBTL00527.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00527.1 MAYBTL00527EA MAYBTL00527.50
Isothiocyanate de 1-octyle
Isothiocyanate de 1-octyle
Formule: C₉H₁₇NS
MW: 171,31 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C (12 mmHg)
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041139
Numéro CAS: 4430-45-9
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité