Isothiocyanate de 1-pentyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14972.14EA 266 EUR InStock
A14972.14 A14972.06
Isothiocyanate de 1-pentyle 96%
Isothiocyanate de 1-pentyle
Formule: C₆H₁₁NS
MW: 129,23 g/mol
Point d'ébullition: 191…193 °C
Densité: 0,930
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014444
Numéro CAS: 629-12-9
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité