Isothiocyanate de 1-pentyle
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL04631.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL04631.1 MAYBTL04631.50 MAYBTL04631EA
Isothiocyanate de 1-pentyle
Isothiocyanate de 1-pentyle
Formule: C₆H₁₁NS
MW: 129,23 g/mol
Point d'ébullition: 191 °C (1013 hPa)
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014444
Numéro CAS: 629-12-9
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité