Isothiocyanate de 1-propyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14499.06 A14499.14
A14499.06EA 52.4 EUR InStock
A14499.06 A14499.14
Isothiocyanate de 1-propyle ≥97%
Isothiocyanate de 1-propyle
Purity: 97% CAS No.: 628-30-8 Molecular Formula: CH3(CH2)2NCS Formula Weight: 101.17 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.5040 Odour: Pungent Boiling Point: 152-154° Beilstein Reference: 1740199 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00004823
Formule: C₄H₇NS
MW: 101,17 g/mol
Point d'ébullition: 152…154 °C
Densité: 0.977
Point d'éclair: 46 °C (114 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004823
Numéro CAS: 628-30-8
EINECS: 211-035-8
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité