Isothiocyanate de 1-propyle
Fournisseur: Thermo Scientific
TL01934DA TL01934EA
MAYBTL01934DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL01934DA MAYBTL01934EA
Isothiocyanate de 1-propyle
Isothiocyanate de 1-propyle
Formule: C₄H₇NS
MW: 101,17 g/mol
Point d'ébullition: 152…153 °C (1013 hPa)
Densité: 0,9909 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00004823
Numéro CAS: 628-30-8
EINECS: 211-035-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité