Isothiocyanate d'éthyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyle isothiocyanate
ACRO376861000EA 221 EUR InStock
ACRO376861000 ACRO376860050 ACRO376860250
Isothiocyanate d'éthyle 96%
Isothiocyanate d'éthyle
Formule: C₃H₅NS
MW: 87,15 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0,995 g/cm³
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004820
Numéro CAS: 542-85-8
ONU: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03848
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité