Isothiocyanate de 2-méthoxyéthyle
009506-1G 009506-5G 009506-25G
FLUO009506-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009506-1G FLUO009506-5G FLUO009506-25G
Isothiocyanate de 2-méthoxyéthyle
Isothiocyanate de 2-méthoxyéthyle
Formule: C₄H₇NOS
MW: 117,17 g/mol
Point d'ébullition: 88.5…92 °C (23.5 mmHg)
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041126
Numéro CAS: 38663-85-3
EINECS: 254-070-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité