Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Butane diisothiocyanate

Synonyms: 1,4-Butylene diisothiocyanate

018329-1G 018329-5G
FLUO018329-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018329-1G FLUO018329-5G
1,4-Butane diisothiocyanate
1,4-Butane diisothiocyanate


Formule: C₆H₈N₂S₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 102…104 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: 124 °C
Numéro MDL: MFCD00041136
Numéro CAS: 4430-51-7
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité