1-Amino-2-butanol
Synonyms: 1-Amino-2-butanol, Monobutanolamine, 1-Aminobutan-2-ol
002496-5G 002496-1G
FLUO002496-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002496-5G FLUO002496-1G
1-Amino-2-butanol
1-Aminobutan-2-ol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059196
Numéro CAS: 13552-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité