1-Amino-2-butanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0823-25ML A0823-5ML
TCIAA0823-25MLEA 286 EUR InStock
TCIAA0823-25ML TCIAA0823-5ML
1-Amino-2-butanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Aminobutan-2-ol
Formule: C₄H₁₁NO
Point d'ébullition: 169°C
Numéro MDL: MFCD00059196
Numéro CAS: 13552-21-1
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b08c706868c4ec18c0787ce928e3a1c174ccb4d&vid=6b08c706868c4ec18c0787ce928e3a1c174ccb4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité