Éthanolamine, (max. 0,5% H₂O) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Aminoéthanol
22793.30EA 56.8 EUR InStock
22793.30
Éthanolamine, (max. 0,5% H₂O) ≥99%
Ethanolamine
Formule: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61,08 g/mol
Point d'ébullition: 169…170 °C
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1,012
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Numéro MDL: MFCD00008183
Numéro CAS: 141-43-5
ONU: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 14,3727
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/67/2301167.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité