Éthanolamine, EMPROVE® ESSENTIAL BP, NF, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.00844.2500 1.00844.9025 1.00844.9180
1.00844.2500EA 180 EUR InStock
1.00844.2500 1.00844.9025 1.00844.9180
Éthanolamine, EMPROVE® ESSENTIAL BP, NF, SAFC®
Ethanolamine
Formule: NH₂CH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.5 °C
Densité: 1.0164 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008183
Numéro CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
ONU: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité