Éthanolamine ≥99%, GPR RECTAPUR® pour la scintillation
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 2-Aminoéthanol
23782.291EA 41.9 EUR InStock
23782.291
Éthanolamine ≥99%, GPR RECTAPUR® pour la scintillation
Ethanolamine
Formule: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61,08 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10,5 °C
Densité: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Numéro MDL: MFCD00008183
Numéro CAS: 141-43-5
ONU: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/67/2301167.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Boiling point 170 - 172 °C
Density (20/4) 1.010 - 1.020
Solidification point 9.0 - 10.5 °C
Water Max. 1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité