Éthanolamine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-Aminoéthanol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
00278-5ML-FEA 105 EUR InStock
00278-5ML-F
Éthanolamine, Supelco®
Ethanolamine
Formule: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61,08 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10,5 °C
Densité: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Numéro MDL: MFCD00008183
Numéro CAS: 141-43-5
ONU: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/90/26652390.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité