3-Amino-1-propanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23041.22EA 33.7 EUR InStock
B23041.22 B23041.36
3-Amino-1-propanol 99%
3-Amino-1-propanol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 184…187 °C
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0,983
Point d'éclair: 101 °C (214 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008223
Numéro CAS: 156-87-6
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité