4-Amino-1-butanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Hydroxybutylamine, 4-Amino-1-butanol
176350050 176350010 176350250
ACRO176350050EA 83.7 EUR InStock
ACRO176350050 ACRO176350010 ACRO176350250
4-Amino-1-butanol 98%
4-Aminobutan-1-ol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16…18 °C
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008230
Numéro CAS: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité