4-Amino-1-butanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Hydroxybutylamine, 4-Amino-1-butanol
A12680.03 A12680.06 A12680.14
A12680.03EA 31.2 EUR InStock
A12680.03 A12680.06 A12680.14
4-Amino-1-butanol 98%
4-Aminobutan-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 13325-10-5 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Amine-like Melting Point: 16-18° Boiling Point: 206° Beilstein Reference: 1731411 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008230
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C
Point de fusion: 16…18 °C
Densité: 0.967
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008230
Numéro CAS: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité