4-Amino-2-butanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Amino-2-butanol
330230010 330230050
ACRO330230010EA 177 EUR InStock
ACRO330230010 ACRO330230050
4-Amino-2-butanol 98%
4-Amino-2-butanol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 103…104 °C (34 mmHg)
Densité: 0.93 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216936
Numéro CAS: 39884-48-5
EINECS: 254-673-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4518 to 1.4538 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité