6-Amino-1-hexanol 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
294600100 294600500
ACRO294600100EA 104 EUR InStock
ACRO294600100 ACRO294600500
6-Amino-1-hexanol 94%
6-Amino-1-hexanol
Formule: C₆H₁₅NO
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…59 °C
Point d'éclair: 133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008241
Numéro CAS: 4048-33-3
EINECS: 223-748-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥92 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité