Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Amino-1-hexanol 97%

Fournisseur: Thermo Scientific

L14157.06EA 72 EUR InStock
L14157.06 L14157.03
6-Amino-1-hexanol 97%
6-Amino-1-hexanol


Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point d'ébullition: 136…139 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 55…58 °C
Point d'éclair: 133 °C (271 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008241
Numéro CAS: 4048-33-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité