6-Amino-1-hexanol
Fournisseur: Molekula
MOLEM73615851EA 0 EUR InStock
MOLEM73615851
6-Amino-1-hexanol
6-Amino-1-hexanol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…55 °C
Numéro MDL: MFCD00008241
Numéro CAS: 4048-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité