Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99.8% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
424571000 424575000 424570025
ACRO424571000EA 33.7 EUR InStock
ACRO424571000 ACRO424575000 ACRO424570025
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99.8% ACS
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Point d'ébullition: 219…220 °C (10 mmHg)
Point de fusion: >168.5 °C
Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=81895d1047698a1dfe0d7ffb45301528644796fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
UV at 290 nm A: ≤0.2
Titration with HCl 99.8 to 100.1 % (On dry basis)
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité