L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99.8-100.1% desséché ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
31801.18 31801.30 31801.A1
31801.18EA 30.7 EUR InStock
31801.18 31801.30 31801.A1
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99.8-100.1% desséché ACS
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Purity: 99.8-100.1% CAS No.: 77-86-1 Molecular Formula: (HOCH2)3CNH2 Formula Weight: 121.14 Physical Form: Crystalline Density: 1.353 Melting Point: 171-172° Boiling Point: 219-220°/10mm Beilstein Reference: 741883 Merck Reference: 14,9772 MDL No.: MFCD00004679
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Point d'ébullition: 219…220 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 171…172 °C
Densité: 1.353
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,9772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité