L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99,9, ultrapure
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
0497-1KGEA 277 EUR InStock
0497-1KG 0497-5KG 0497-500G 0497-10KG 0497-12KG 0497-50KG
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99,9, ultrapure
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Réactif pour la stabilisation des formulations de tampon et l'électrophorèse des molécules biologiques.
Les tampons biologiques sont utiles pour la culture cellulaire in vitro, les tests enzymatiques et certaines applications d'électrophorèse à un pH physiologique. Les tampons universels pour la biochimie doivent être hydrosolubles, ne pas interférer avec les processus biologiques ou les membranes biologiques (pénétration, solubilisation, adsorption de surface, etc.), avoir une tendance connue de formation de complexes avec les ions métalliques, être non toxiques et présenter une très faible absorption UV à la longueur d'onde de >260 nm.
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C
Point de fusion: 169 °C
Densité: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@280 nm (1 M, Water) <0.05
Abs.@290 nm (40%, Water) ≤0.2
Abs.@400 nm (40%, Water) ≤0.05
Arsenic ≤0.0005%
Copper ≤0.0001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0001%
Lead ≤0.0001%
Magnesium ≤0.0005%
Melting Point 168 – 172 °C
Moisture (KF) ≤1%
pH (5%, Water) @25 °C 10 - 11.5
Purity ≥99.9%
Solubility (10%, Water) Pass
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..