L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99,9 Dried, ultrapure_bioreagent Molecular_Biology J.T.Baker®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
4109-01EA 133.23 EUR InStock
4109-01 4109-02 4109-06 4109-07 4109-09 4109-F7
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99,9 Dried, ultrapure_bioreagent Molecular_Biology J.T.Baker®, J.T.Baker®
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Buffer for molecular biology and liquid chromatography.
  • Lot analysis on label
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.9%
Assay (C₄H₁₁NO₃) (dried basis) ≥99.9 %
Assay (C₄H₁₁NO₃) 99.0 - 101.0 %
Appearance (White crystals) Passes Test
Absorbance of a 1M Solution - 260 nm ≤0.06
Absorbance of a 1M Solution - 280 nm ≤0.06
Absorbance of a 1M Solution - 400 nm ≤0.01
RNase Activity (None Detected) Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
Protease Activity (None Detected) Passes Test
pH of 0.1M Solution at 25°C 10.0 - 11.0
Insoluble Matter ≤0.005 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.3 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤1 ppm
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤1 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤1 ppm
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤1.000 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤1 ppm
Identification A Passes Test
Identification B Passes Test
Identification C Passes Test
Description Passes Test
pH (1 in 20) 10.0 - 11.5
Loss on Drying ≤1.0 %
Residue after Ignition ≤0.10 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Melting Range(Lower) 168 - 172 °C
Melting Range(Upper) 168 - 172 °C
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Material also meets the chemical specifications of Tromethamine, U.S.P.
Manufactured exclusively for Avantor Performance Materials, LLC., by BioSpectra, Inc., Stroudsburg, PA
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité