Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: THAMAmino-2 hydroxyméthyl-2 propanediol-1,32-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
PIER17926EA 152 EUR InStock
PIER17926
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
Merck Index: 12,09902
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité