Taurine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
166541000 166545000 166540025 166540250
ACRO166541000EA 44.7 EUR InStock
ACRO166541000 ACRO166545000 ACRO166540025 ACRO166540250
Taurine 99%
Taurine
Formule: C₂H₇NO₃S
Point de fusion: 300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008197
Numéro CAS: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤110 ppm
Sulfate (SO4) ≤140 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité