Taurine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminoethanesulphonic acid
A12403.0E A12403.22 A12403.36
A12403.0EEA 408 EUR InStock
A12403.0E A12403.22 A12403.36
Taurine ≥99%
Taurine
Purity: 99% CAS No.: 107-35-7 Molecular Formula: H2NCH2CH2SO3H Formula Weight: 125.15 Physical Form: Crystals or cryst powder Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1751215 Merck Reference: 14,9074 MDL No.: MFCD00008197
Formule: C₂H₇NO₃S
MW: 125,15 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008197
Numéro CAS: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 14,9074
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité