Taurine
Fournisseur: Molekula
MOLE13830142-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE13830142-1KG
Taurine
Taurine
Formule: C₂H₇NO₃S
MW: 125,15 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00008197
Numéro CAS: 107-35-7
Merck Index: 13,09163
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité