Taurine
Fournisseur: Roth Carl
4721.1 4721.2
ROTH4721.1EA 22.9 EUR InStock
ROTH4721.1 ROTH4721.2
Taurine
Taurine
Formule: C₂H₇NO₃S
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008197
Numéro CAS: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité