Acide aminométhanesulfonique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
155740500 155745000
ACRO155740500EA 37.2 EUR InStock
ACRO155740500 ACRO155745000
Acide aminométhanesulfonique 97%
Acide aminométhanesulfonique
Formule: CH₅NO₃S
MW: 111,12 g/mol
Point de fusion: 180…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008124
Numéro CAS: 13881-91-9
EINECS: 237-649-6
ONU: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité