Acide aminométhanesulfonique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23441.14 B23441.22 B23441.36
B23441.14EA 25.1 EUR InStock
B23441.14 B23441.22 B23441.36
Acide aminométhanesulfonique 97%
Acide aminométhanesulfonique
Purity: 97% CAS No.: 13881-91-9 Molecular Formula: H2NCH2SO3H Formula Weight: 111.12 pH: 3.2 Melting Point: ca 180° dec. Beilstein Reference: 1811756 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00008124
Formule: CH₅NO₃S
MW: 111,12 g/mol
Point de fusion: ∼ 180 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008124
Numéro CAS: 13881-91-9
EINECS: 237-649-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité