1,10-Diaminodécane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Decane-1,10-diamine
D0085-25G D0085-100G
TCIAD0085-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAD0085-25G TCIAD0085-100G
1,10-Diaminodécane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,10-Diaminodécane
Formule: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008151
Numéro CAS: 646-25-3
EINECS: 211-471-9
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=418d664dc09033a9c1ac6acbbb90be03ba8b1019&vid=418d664dc09033a9c1ac6acbbb90be03ba8b1019&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité