1,12-Diaminododécane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L04258.06 L04258.14
L04258.06EA 36.9 EUR InStock
L04258.06 L04258.14
1,12-Diaminododécane ≥98%
1,12-Diaminododécane
Purity: 98+% CAS No.: 2783-17-7 Molecular Formula: C12H28N2 Formula Weight: 200.37 Flash Point: 155°(311°F) Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 1742765 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008155
Formule: C₁₂H₂₈N₂
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…72 °C
Point d'éclair: 155 °C (311 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008155
Numéro CAS: 2783-17-7
EINECS: 220-489-6
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité