Ethylènediamine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
220420010 220422500 220420025
ACRO220420010EA 97.7 EUR InStock
ACRO220420010 ACRO220422500 ACRO220420025
Ethylènediamine 99+%
Ethylènediamine
Formule: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0.898 g/cm³
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008204
Numéro CAS: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
ONU: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité