Ethylènediamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12132.0DEA 321 EUR InStock
A12132.0D A12132.AE A12132.0F A12132.AP
Ethylènediamine 99%
Ethylènediamine
Strongly basic amine useful as a building block in chemical synthesis
Formule: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C
Point de fusion: 8…11 °C
Densité: 0,899
Point d'éclair: 38 °C (100 °F)
Numéro MDL: MFCD00008204
Numéro CAS: 107-15-3
ONU: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 14,3795
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/69/2299969.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité