Ethylènediamine
Fournisseur: Roth Carl
ROTH3049.1EA 65.5 EUR InStock
ROTH3049.1
Ethylènediamine
Ethylènediamine
Formule: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8,5 °C
Densité: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Numéro MDL: MFCD00008204
Numéro CAS: 107-15-3
ONU: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03829
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/69/2299969.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité