1,3-Diaminopropane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
A11932.0F A11932.AE A11932.AP
A11932.0FEA 223 EUR InStock
A11932.0F A11932.AE A11932.AP
1,3-Diaminopropane 98%
1,3-Diaminopropane
Purity: 98% CAS No.: 109-76-2 Molecular Formula: H2N(CH2)3NH2 Formula Weight: 74.13 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4573 Odour: Amine-like pH: 12 Melting Point: -12° Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 605277 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00008228
Formule: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Point d'ébullition: 134…136 °C
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0.888
Point d'éclair: 48 °C (118 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008228
Numéro CAS: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité