Diamino-1,6 hexane 99.5+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
120640010 120641000 120645000 120640051
ACRO120640010EA 142 EUR InStock
ACRO120640010 ACRO120641000 ACRO120645000 ACRO120640051
Diamino-1,6 hexane 99.5+%
Diamino-1,6 hexane
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Point d'ébullition: 204…205 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 38…41 °C
Densité: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008243
Numéro CAS: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
ONU: 2280
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04713
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline low melting mass (May discolor on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.50 %
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité