Diamino-1,6 hexane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
A14212.22 A14212.36
A14212.22EA 31.9 EUR InStock
A14212.22 A14212.36
Diamino-1,6 hexane ≥98%
Diamino-1,6 hexane
Purity: 98+% CAS No.: 124-09-4 Molecular Formula: C6H16N2 Formula Weight: 116.21 Flash Point: 85°(185°F) Odour: Amine-like pH: 12.4 Melting Point: 39-43° Boiling Point: 199-204° Beilstein Reference: 1098307 Merck Reference: 14,4695 UN No.: 2280 MDL No.: MFCD00008243
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Point d'ébullition: 199…204 °C
Point de fusion: 39…43 °C
Densité: 0.840
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008243
Numéro CAS: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
ONU: 2280
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4695
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité