1,7-Diaminoheptane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Heptamethylendiamine, Heptane-1,7-diamine, 1,7-Heptanediamine
112200050 112200250
ACRO112200050EA 42.7 EUR InStock
ACRO112200050 ACRO112200250
1,7-Diaminoheptane 98%
1,7-Diaminoheptane
Formule: C₇H₁₈N₂
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…30 °C
Densité: 1,012 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008246
Numéro CAS: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité