1,8-Diaminooctane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23885.14 B23885.22
B23885.14EA 50.5 EUR InStock
B23885.14 B23885.22
1,8-Diaminooctane 98%
1,8-Diaminooctane
Purity: 98% CAS No.: 373-44-4 Molecular Formula: H2N(CH2)8NH2 Formula Weight: 144.26 Flash Point: 106°(223°F) Odour: Amine-like pH: 11.7 Melting Point: 50-54° Boiling Point: 225-226° Beilstein Reference: 1735426 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008248
Formule: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 225…226 °C
Point de fusion: 50…54 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (60 °C)
Point d'éclair: 106 °C (223 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008248
Numéro CAS: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité