1,9-Diaminononane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,9-Nonanediamine, Nonamethylendiamine
L02043.06 L02043.14
L02043.06EA 175 EUR InStock
L02043.06 L02043.14
1,9-Diaminononane 98%
1,9-Diaminononane
Purity: 98% CAS No.: 646-24-2 Molecular Formula: H2N(CH2)9NH2 Formula Weight: 158.29 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 36-40° Boiling Point: 258-259° Beilstein Reference: 1737533 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008251
Formule: C₉H₂₂N₂
MW: 158,29 g/mol
Point d'ébullition: 258…259 °C
Point de fusion: 36…40 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008251
Numéro CAS: 646-24-2
EINECS: 211-470-3
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité