Diéthylamine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA12604500EA 67 EUR InStock
EHERCA12604500
Diéthylamine
Diéthylamine
Formule: (C₂H₅)₂NH
MW: 73,14 g/mol
Point d'ébullition: 55,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,7048 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –39 °C
Numéro MDL: MFCD00009032
Numéro CAS: 109-89-7
ONU: 1154
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03138
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/20/2297620.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité