Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibutylamine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC12250000EA 54.6 EUR InStock
EHERC12250000
Dibutylamine
Dibutylamine


Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Numéro MDL: MFCD00009429
Numéro CAS: 111-92-2
ONU: 2248
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03058
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/15/2300315.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité