Dibutylamine ≥99%, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
23337.293EA 38.8 EUR InStock
23337.293
Dibutylamine ≥99%, purifié
Dibutylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Numéro MDL: MFCD00009429
Numéro CAS: 111-92-2
ONU: 2248
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,03058
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/15/2300315.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité