Dioctylamine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18017.14 A18017.22
A18017.14EA 40.4 EUR InStock
A18017.14 A18017.22
Dioctylamine 96%
Dioctylamine
Purity: 98% CAS No.: 1120-48-5 Molecular Formula: C16H35N Formula Weight: 241.46 Flash Point: 142°(287°F) Refractive Index: 1.4432 Odour: Amine-like Melting Point: 13-15° Boiling Point: 297-298° Beilstein Reference: 1748376 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00009557
Formule: C₁₆H₃₅N
MW: 241,46 g/mol
Point d'ébullition: 297…298 °C
Point de fusion: 13…15 °C
Densité: 0.799
Point d'éclair: 142 °C (287 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009557
Numéro CAS: 1120-48-5
EINECS: 214-311-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité